Imprimer

Cyclopropanamine hydrochloride 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00950810-1GEA 30 EUR
BLDPBD00950810-1G BLDPBD00950810-5G BLDPBD00950810-25G
Cyclopropanamine hydrochloride 97%
Cyclopropanamine hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₃H₈ClN
Poids moléculaire: 93,5553 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20483529
Numéro CAS: 18600-39-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR