Imprimer

(S)-2-(3-Methoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00953428-250EA 405 EUR
BLDPBD00953428-250 BLDPBD00953428-100
(S)-2-(3-Methoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride 95%
(S)-2-(3-Methoxyphenyl)pyrrolidine hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₁₁H₁₆ClNO
Poids moléculaire: 213,7038 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08751473
Numéro CAS: 1381929-36-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR