Imprimer

2-Methylpropyl (2S)-2-aminopropanoate hydrochloride 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00955079-250 BD00955079-1G BD00955079-100
BLDPBD00955079-250EA 169 EUR
BLDPBD00955079-250 BLDPBD00955079-1G BLDPBD00955079-100
2-Methylpropyl (2S)-2-aminopropanoate hydrochloride 95%
2-Methylpropyl (2S)-2-aminopropanoate hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₇H₁₆ClNO₂
Poids moléculaire: 181,6604 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD30724063
Numéro CAS: 208117-11-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR