Imprimer

3-(Ethylthio)butanoic acid 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00955493-1G BD00955493-250 BD00955493-5G
BLDPBD00955493-1GEA 105 EUR
BLDPBD00955493-1G BLDPBD00955493-250 BLDPBD00955493-5G
3-(Ethylthio)butanoic acid 97%
3-(Ethylthio)butanoic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₆H₁₂O₂S
Poids moléculaire: 148,2233 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD12131552
Numéro CAS: 89534-40-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR