Imprimer

4-Piperidyl n-(2-biphenyl)carbamate 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00956199-250 BD00956199-1G
BLDPBD00956199-250EA 15 EUR
BLDPBD00956199-250 BLDPBD00956199-1G
4-Piperidyl n-(2-biphenyl)carbamate 95%
4-Piperidyl n-(2-biphenyl)carbamate

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₈H₂₀N₂O₂
Poids moléculaire: 296,3636 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD27964656
Numéro CAS: 171722-92-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR