Imprimer

tert-Butyl (4S)-3,3-difluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00956608-250EA 251 EUR
BLDPBD00956608-250 BLDPBD00956608-100
tert-Butyl (4S)-3,3-difluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 98%
tert-Butyl (4S)-3,3-difluoro-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₉H₁₅F₂NO₃
Poids moléculaire: 223,2171 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30803952
Numéro CAS: 1873374-41-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR