Imprimer

N-(2-(3,5-Dichlorophenyl)propan-2-yl)acetamide 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00956779-250EA 102 EUR
BLDPBD00956779-250 BLDPBD00956779-1G BLDPBD00956779-100
N-(2-(3,5-Dichlorophenyl)propan-2-yl)acetamide 95%
N-(2-(3,5-Dichlorophenyl)propan-2-yl)acetamide

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₁H₁₃Cl₂NO
Poids moléculaire: 246,1300 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 162222-14-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR