Imprimer

Sodium 4-chloro-2-methylbenzoate 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00961476-5G BD00961476-1G BD00961476-25G
BLDPBD00961476-5GEA 55 EUR
BLDPBD00961476-5G BLDPBD00961476-1G BLDPBD00961476-25G
Sodium 4-chloro-2-methylbenzoate 98%
Sodium 4-chloro-2-methylbenzoate

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₈H₆ClNaO₂
Poids moléculaire: 192,5748 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro CAS: 203261-42-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR