Imprimer

tert-Butyl 4-amino-2-methylbenzoate 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00961862-1G BD00961862-100 BD00961862-5G BD00961862-250
BLDPBD00961862-1GEA 180 EUR
BLDPBD00961862-1G BLDPBD00961862-100 BLDPBD00961862-5G BLDPBD00961862-250
tert-Butyl 4-amino-2-methylbenzoate 95%
tert-Butyl 4-amino-2-methylbenzoate

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₁₇NO₂
Poids moléculaire: 207,2689 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD16117738
Numéro CAS: 445003-39-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR