Imprimer
(S)-2-(4-(Piperidin-3-yl)phenyl)-2H-indazole-7-carboxamide 4-methylbenzenesulphonate hydrate 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BD00961981-250 BD00961981-1G BD00961981-100
BLDPBD00961981-250EA 66 EUR
BLDPBD00961981-250 BLDPBD00961981-1G BLDPBD00961981-100
(S)-2-(4-(Piperidin-3-yl)phenyl)-2H-indazole-7-carboxamide 4-methylbenzenesulphonate hydrate 98%
(S)-2-(4-(Piperidin-3-yl)phenyl)-2H-indazole-7-carboxamide 4-methylbenzenesulphonate hydrate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formule: C₂₆H₃₀N₄O₅S
Poids moléculaire: 510,6052 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro CAS: 1613220-15-7