Imprimer

7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95% (contains 30-35%Pinacone)

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00963112-250 BD00963112-1G BD00963112-100
BLDPBD00963112-250EA 245 EUR
BLDPBD00963112-250 BLDPBD00963112-1G BLDPBD00963112-100
7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine 95% (contains 30-35%Pinacone)
7-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₂H₁₆BN₃O₂
Poids moléculaire: 245,0853 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD13181995
Numéro CAS: 1210048-18-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR