Imprimer

Methyl 2-(4-bromo-5-methylpyridin-2-yl)acetate 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00963396-100 BD00963396-1G BD00963396-250 BD00963396-5G
BLDPBD00963396-100EA 133 EUR
BLDPBD00963396-100 BLDPBD00963396-1G BLDPBD00963396-250 BLDPBD00963396-5G
Methyl 2-(4-bromo-5-methylpyridin-2-yl)acetate 97%
Methyl 2-(4-bromo-5-methylpyridin-2-yl)acetate

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₉H₁₀BrNO₂
Poids moléculaire: 244,0900 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD28745966
Numéro CAS: 1805948-04-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR