Imprimer

2-Chloro-N-[furan-2-yl(phenyl)methyl]acetamide 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00964004-250EA 140 EUR
BLDPBD00964004-250 BLDPBD00964004-1G BLDPBD00964004-100
2-Chloro-N-[furan-2-yl(phenyl)methyl]acetamide 95%
2-Chloro-N-[furan-2-yl(phenyl)methyl]acetamide

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₃H₁₂ClNO₂
Poids moléculaire: 249,6929 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD06655741
Numéro CAS: 852956-34-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR