Imprimer

4'-Bromo-10-phenyl-10H-spiro[acridine-9,9'-fluorene] 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00964028-250EA 135 EUR
BLDPBD00964028-250 BLDPBD00964028-1G BLDPBD00964028-100
4'-Bromo-10-phenyl-10H-spiro[acridine-9,9'-fluorene] 97%
4'-Bromo-10-phenyl-10H-spiro[acridine-9,9'-fluorene]

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₃₁H₂₀BrN
Poids moléculaire: 486,4012 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1598410-12-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR