Imprimer
(R)-BI-DIME 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BLDPBD00965637-250EA 156 EUR
BLDPBD00965637-250 BLDPBD00965637-1G BLDPBD00965637-100
(R)-BI-DIME 97%
(R)-BI-DIME
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formule: C₁₉H₂₃O₃P
Poids moléculaire: 330,358 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31630704
Numéro CAS: 1338454-03-7