Imprimer

2-Oxohexanoic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00965871-250 BD00965871-100 BD00965871-1G
BLDPBD00965871-250EA 188 EUR
BLDPBD00965871-250 BLDPBD00965871-100 BLDPBD00965871-1G
2-Oxohexanoic acid 95%
2-Oxohexanoic acid
Formule: C₆H₁₀O₃
Poids moléculaire: 130,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD18827393
Numéro CAS: 2492-75-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR