Imprimer

5-(Propan-2-yl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00966245-100 BD00966245-1G BD00966245-250
BLDPBD00966245-100EA 158 EUR
BLDPBD00966245-100 BLDPBD00966245-1G BLDPBD00966245-250
5-(Propan-2-yl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
5-(Propan-2-yl)-1-(pyridin-2-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₁₃N₃O₂
Poids moléculaire: 231,2505 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD10002086
Numéro CAS: 1177330-29-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR