Imprimer

(S)-2-(sec-Butyl)-4-(4-(4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)phenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00967627-250 BD00967627-100 BD00967627-1G
BLDPBD00967627-250EA 280 EUR
BLDPBD00967627-250 BLDPBD00967627-100 BLDPBD00967627-1G
(S)-2-(sec-Butyl)-4-(4-(4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)phenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one 97%
(S)-2-(sec-Butyl)-4-(4-(4-(4-methoxyphenyl)piperazin-1-yl)phenyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₂₃H₂₉N₅O₂
Poids moléculaire: 407,5087 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD09839390
Numéro CAS: 153896-47-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR