Imprimer

2-(6,7-Dihydro-5H-indeno[5,6-b]furan-3-yl)acetic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00968490-100 BD00968490-250 BD00968490-1G
BLDPBD00968490-100EA 253 EUR
BLDPBD00968490-100 BLDPBD00968490-250 BLDPBD00968490-1G
2-(6,7-Dihydro-5H-indeno[5,6-b]furan-3-yl)acetic acid 95%
2-(6,7-Dihydro-5H-indeno[5,6-b]furan-3-yl)acetic acid

Storage condition: Sealed in dry, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₁₃H₁₂O₃
Poids moléculaire: 216,2326 g/mol
Température de stockage: Freezer
Numéro MDL: MFCD04621692
Numéro CAS: 730951-34-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR