Imprimer

Pyridine-2,4(1H,3H)-dione 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00969755-1G BD00969755-25G BD00969755-10G BD00969755-5G
BLDPBD00969755-1GEA 9 EUR
BLDPBD00969755-1G BLDPBD00969755-25G BLDPBD00969755-10G BLDPBD00969755-5G
Pyridine-2,4(1H,3H)-dione 98%
Pyridine-2,4(1H,3H)-dione

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₅H₅NO₂
Poids moléculaire: 111,0987 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD13175313
Numéro CAS: 50607-28-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR