Imprimer

[4-(Benzyloxy)phenyl]methanamine hydrochloride 90%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00970720-25G BD00970720-5G BD00970720-1G BD00970720-250
BLDPBD00970720-25GEA 513 EUR
BLDPBD00970720-25G BLDPBD00970720-5G BLDPBD00970720-1G BLDPBD00970720-250
[4-(Benzyloxy)phenyl]methanamine hydrochloride 90%
[4-(Benzyloxy)phenyl]methanamine hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₁₄H₁₆ClNO
Poids moléculaire: 249,7359 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD16606045
Numéro CAS: 133100-92-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR