Imprimer

2-(3-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00971819-250 BD00971819-1G
BLDPBD00971819-250EA 26 EUR
BLDPBD00971819-250 BLDPBD00971819-1G
2-(3-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 98%
2-(3-(9,9-Dimethyl-9H-fluoren-2-yl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₂₇H₂₉BO₂
Poids moléculaire: 396,3290 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro CAS: 1005771-03-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR