Imprimer

5-Chloro-8-iodoh-imidazo[1,2-a]pyridine 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): 5-CHloro-8-iodoimidazo[1,2-a]pyridine

BD00972588-5G BD00972588-250 BD00972588-1G BD00972588-100
BLDPBD00972588-5GEA 617 EUR
BLDPBD00972588-5G BLDPBD00972588-250 BLDPBD00972588-1G BLDPBD00972588-100
5-Chloro-8-iodoh-imidazo[1,2-a]pyridine 98%
5-Chloro-8-iodoh-imidazo[1,2-a]pyridine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₇H₄ClIN₂
Poids moléculaire: 278,478 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD14585310
Numéro CAS: 1031289-77-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR