Imprimer
Ethyl 4-hydroxy-5-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate 98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BD00974884-250 BD00974884-100 BD00974884-1G
BLDPBD00974884-250EA 288 EUR
BLDPBD00974884-250 BLDPBD00974884-100 BLDPBD00974884-1G
Ethyl 4-hydroxy-5-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate 98%
Ethyl 4-hydroxy-5-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formule: C₁₃H₁₀F₃NO₃
Poids moléculaire: 285,2186 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD28678830
Numéro CAS: 56881-18-6