Imprimer

5-(Propan-2-yl)-1-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00975970-250 BD00975970-100 BD00975970-1G
BLDPBD00975970-250EA 286 EUR
BLDPBD00975970-250 BLDPBD00975970-100 BLDPBD00975970-1G
5-(Propan-2-yl)-1-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 95%
5-(Propan-2-yl)-1-(pyridin-4-yl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₁₃N₃O₂
Poids moléculaire: 231,2505 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD10002116
Numéro CAS: 1177272-21-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR