Imprimer

2-Chloro-3-methyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00976201-100 BD00976201-5G BD00976201-250 BD00976201-1G
BLDPBD00976201-100EA 65 EUR
BLDPBD00976201-100 BLDPBD00976201-5G BLDPBD00976201-250 BLDPBD00976201-1G
2-Chloro-3-methyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one 95%
2-Chloro-3-methyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₉H₇ClN₂O
Poids moléculaire: 194,6177 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD07352255
Numéro CAS: 871548-31-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR