Imprimer

4-Chloro-7-(diethylamino)-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00979670-250 BD00979670-100 BD00979670-1G
BLDPBD00979670-250EA 80 EUR
BLDPBD00979670-250 BLDPBD00979670-100 BLDPBD00979670-1G
4-Chloro-7-(diethylamino)-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
4-Chloro-7-(diethylamino)-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₄H₁₄ClNO₃
Poids moléculaire: 279,7189 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00232978
Numéro CAS: 136918-66-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR