Imprimer

1-(Ethenesulphonyl)-4-fluorobenzene 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD00980076-250EA 84 EUR
BLDPBD00980076-250 BLDPBD00980076-1G BLDPBD00980076-100
1-(Ethenesulphonyl)-4-fluorobenzene 98%
1-(Ethenesulphonyl)-4-fluorobenzene

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₈H₇FO₂S
Poids moléculaire: 186,2034 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00540721
Numéro CAS: 28122-14-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR