Imprimer

[(4-Chloro-3-fluorophenyl)methyl](methyl)amine 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00980935-1G BD00980935-250 BD00980935-100
BLDPBD00980935-1GEA 720 EUR
BLDPBD00980935-1G BLDPBD00980935-250 BLDPBD00980935-100
[(4-Chloro-3-fluorophenyl)methyl](methyl)amine 95%
[(4-Chloro-3-fluorophenyl)methyl](methyl)amine

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₉ClFN
Poids moléculaire: 173,6152 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD13249675
Numéro CAS: 381236-67-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR