Imprimer

(S)-3-Amino-3-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00984491-250 BD00984491-100 BD00984491-1G
BLDPBD00984491-250EA 315 EUR
BLDPBD00984491-250 BLDPBD00984491-100 BLDPBD00984491-1G
(S)-3-Amino-3-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid 95%
(S)-3-Amino-3-(2,4-difluorophenyl)propanoic acid

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₉H₉F₂NO₂
Poids moléculaire: 201,1701 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD06228047
Numéro CAS: 612532-16-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR