Imprimer

4-Chloro-2-(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)pyridine 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00986021-1G BD00986021-250 BD00986021-100
BLDPBD00986021-1GEA 463 EUR
BLDPBD00986021-1G BLDPBD00986021-250 BLDPBD00986021-100
4-Chloro-2-(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)pyridine 95%
4-Chloro-2-(4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl)pyridine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₈H₇ClN₂O
Poids moléculaire: 182,6070 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD22628379
Numéro CAS: 1423027-73-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR