Imprimer

5-Chlorohexanoyl chloride 93%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00986530-1G BD00986530-50M
BLDPBD00986530-1GEA 387 EUR
BLDPBD00986530-1G BLDPBD00986530-50M
5-Chlorohexanoyl chloride 93%
5-Chlorohexanoyl chloride

Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₆H₁₀Cl₂O
Poids moléculaire: 169,0490 g/mol
Température de stockage: Freezer
Numéro MDL: MFCD20623759
Numéro CAS: 99585-01-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR