Imprimer

5-Chloropyridine-2-carbothioamide 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00988059-5G BD00988059-1G BD00988059-250
BLDPBD00988059-5GEA 371 EUR
BLDPBD00988059-5G BLDPBD00988059-1G BLDPBD00988059-250
5-Chloropyridine-2-carbothioamide 95%
5-Chloropyridine-2-carbothioamide

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₆H₅ClN₂S
Poids moléculaire: 172,6353 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD18259398
Numéro CAS: 499796-72-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR