Imprimer

6-Bromo-8-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00988766-50M BD00988766-250 BD00988766-1G BD00988766-100
BLDPBD00988766-50MEA 47 EUR
BLDPBD00988766-50M BLDPBD00988766-250 BLDPBD00988766-1G BLDPBD00988766-100
6-Bromo-8-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one 95%
6-Bromo-8-methoxy-3,4-dihydroquinazolin-4-one

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₇BrN₂O₂
Poids moléculaire: 255,0600 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD28658368
Numéro CAS: 1616828-53-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR