Imprimer

N-Cyclohexylbenzamide 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00991663-1G BD00991663-5G BD00991663-100 BD00991663-250
BLDPBD00991663-1GEA 238 EUR
BLDPBD00991663-1G BLDPBD00991663-5G BLDPBD00991663-100 BLDPBD00991663-250
N-Cyclohexylbenzamide 95%
N-Cyclohexylbenzamide

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₃H₁₇NO
Poids moléculaire: 203,2802 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00452187
Numéro CAS: 1759-68-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR