Imprimer

Ethyl α-Thioglucopyranoside 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD00995341-250 BD00995341-5G BD00995341-1G
BLDPBD00995341-250EA 31 EUR
BLDPBD00995341-250 BLDPBD00995341-5G BLDPBD00995341-1G
Ethyl α-Thioglucopyranoside 98%
Ethyl α-Thioglucopyranoside

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₁₆O₅S
Poids moléculaire: 224,2746 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD07369395
Numéro CAS: 13533-58-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR