Imprimer

2-Methylpyrrolidine-1-sulphonyl chloride 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01000903-1G BD01000903-100 BD01000903-250
BLDPBD01000903-1GEA 1030 EUR
BLDPBD01000903-1G BLDPBD01000903-100 BLDPBD01000903-250
2-Methylpyrrolidine-1-sulphonyl chloride 98%
2-Methylpyrrolidine-1-sulphonyl chloride

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₅H₁₀ClNO₂S
Poids moléculaire: 183,6564 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD12547693
Numéro CAS: 1184477-87-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR