Imprimer

tert-Butyl (3-(oxiran-2-yl)propyl)carbamate 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01001104-100 BD01001104-50M BD01001104-250 BD01001104-1G
BLDPBD01001104-100EA 181 EUR
BLDPBD01001104-100 BLDPBD01001104-50M BLDPBD01001104-250 BLDPBD01001104-1G
tert-Butyl (3-(oxiran-2-yl)propyl)carbamate 95%
tert-Butyl (3-(oxiran-2-yl)propyl)carbamate

Storage condition: Sealed in dry, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₁₀H₁₉NO₃
Poids moléculaire: 201,2628 g/mol
Température de stockage: Freezer
Numéro MDL: MFCD24465970
Numéro CAS: 220243-54-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR