Imprimer

(3-Bromo-4-fluorophenyl)methanesulphonamide 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01004222-250 BD01004222-1G
BLDPBD01004222-250EA 104 EUR
BLDPBD01004222-250 BLDPBD01004222-1G
(3-Bromo-4-fluorophenyl)methanesulphonamide 95%
(3-Bromo-4-fluorophenyl)methanesulphonamide

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₇H₇BrFNO₂S
Poids moléculaire: 268,1034 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD12783426
Numéro CAS: 1184814-60-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR