Imprimer

Ethyl 3-(3-aminobenzamido)benzoate 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01017916-5GEA 629 EUR
BLDPBD01017916-5G BLDPBD01017916-250 BLDPBD01017916-100 BLDPBD01017916-1G
Ethyl 3-(3-aminobenzamido)benzoate 95%
Ethyl 3-(3-aminobenzamido)benzoate

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₆H₁₆N₂O₃
Poids moléculaire: 284,3098 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28714749
Numéro CAS: 1307391-08-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR