Imprimer

5-(Bromomethyl)-2-nitrobenzoic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01019617-250 BD01019617-100
BLDPBD01019617-250EA 175 EUR
BLDPBD01019617-250 BLDPBD01019617-100
5-(Bromomethyl)-2-nitrobenzoic acid 95%
5-(Bromomethyl)-2-nitrobenzoic acid

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₈H₆BrNO₄
Poids moléculaire: 260,0415 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD25965692
Numéro CAS: 63999-90-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR