Imprimer

4-Amino-N,N-dimethylcyclohexane-1-carboxamide hydrochloride 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01020057-100 BD01020057-1G BD01020057-250
BLDPBD01020057-100EA 129 EUR
BLDPBD01020057-100 BLDPBD01020057-1G BLDPBD01020057-250
4-Amino-N,N-dimethylcyclohexane-1-carboxamide hydrochloride 95%
4-Amino-N,N-dimethylcyclohexane-1-carboxamide hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₉H₁₉ClN₂O
Poids moléculaire: 206,7130 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD29991886
Numéro CAS: 1955518-06-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR