Imprimer
1-Cyclopropylethane-1,2-diol 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BD01023395-1G BD01023395-250 BD01023395-100
BLDPBD01023395-1GEA 608 EUR
BLDPBD01023395-1G BLDPBD01023395-250 BLDPBD01023395-100
1-Cyclopropylethane-1,2-diol 95%
1-Cyclopropylethane-1,2-diol
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formule: C₅H₁₀O₂
Poids moléculaire: 102,1317 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD24230899
Numéro CAS: 784105-42-6