Imprimer

5-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01024014-250 BD01024014-1G BD01024014-100
BLDPBD01024014-250EA 255 EUR
BLDPBD01024014-250 BLDPBD01024014-1G BLDPBD01024014-100
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 95%
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₆H₆BrNO₂
Poids moléculaire: 204,0213 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD21798894
Numéro CAS: 1515982-14-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR