Imprimer

5-Phenyl-1lambda6,2-thiazolidine-1,1-dione 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01027085-1G BD01027085-5G BD01027085-100 BD01027085-250
BLDPBD01027085-1GEA 273 EUR
BLDPBD01027085-1G BLDPBD01027085-5G BLDPBD01027085-100 BLDPBD01027085-250
5-Phenyl-1lambda6,2-thiazolidine-1,1-dione 98%
5-Phenyl-1lambda6,2-thiazolidine-1,1-dione

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₁₁NO₂S
Poids moléculaire: 197,2541 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD26938351
Numéro CAS: 1537863-73-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR