Imprimer

2-Ethyl-5-(trifluoromethyl)benzenamine 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01027252-100 BD01027252-250 BD01027252-50M BD01027252-1G
BLDPBD01027252-100EA 232 EUR
BLDPBD01027252-100 BLDPBD01027252-250 BLDPBD01027252-50M BLDPBD01027252-1G
2-Ethyl-5-(trifluoromethyl)benzenamine 95%
2-Ethyl-5-(trifluoromethyl)benzenamine

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₉H₁₀F₃N
Poids moléculaire: 189,1776 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD22480989
Numéro CAS: 1369923-98-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR