Imprimer
4-Phenoxypyrimidin-2-amine 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
BD01031164-1G BD01031164-5G BD01031164-250 BD01031164-100
BLDPBD01031164-1GEA 696 EUR
BLDPBD01031164-1G BLDPBD01031164-5G BLDPBD01031164-250 BLDPBD01031164-100
4-Phenoxypyrimidin-2-amine 95%
4-Phenoxypyrimidin-2-amine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formule: C₁₀H₉N₃O
Poids moléculaire: 187,1980 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00463193
Numéro CAS: 882767-05-7