Imprimer

2-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)acetonitrile 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01032419-100 BD01032419-250 BD01032419-1G
BLDPBD01032419-100EA 121 EUR
BLDPBD01032419-100 BLDPBD01032419-250 BLDPBD01032419-1G
2-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)acetonitrile 98%
2-(2,4-Dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-1-yl)acetonitrile

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₆H₅N₃O₂
Poids moléculaire: 151,1228 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD10692117
Numéro CAS: 130278-40-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR