Imprimer

2-(2-Oxopiperidin-1-yl)propanoic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01034475-1G
BLDPBD01034475-1GEA 649 EUR
BLDPBD01034475-1G
2-(2-Oxopiperidin-1-yl)propanoic acid 98%
2-(2-Oxopiperidin-1-yl)propanoic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₁₃NO₃
Poids moléculaire: 171,1937 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD08700405
Numéro CAS: 396129-92-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR