Imprimer

3-Ethyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01044387-100 BD01044387-1G BD01044387-250
BLDPBD01044387-100EA 158 EUR
BLDPBD01044387-100 BLDPBD01044387-1G BLDPBD01044387-250
3-Ethyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane 95%
3-Ethyl-3,9-diazaspiro[5.5]undecane

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₁H₂₂N₂
Poids moléculaire: 182,3058 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD11043238
Numéro CAS: 1260832-77-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR